主要文件
1.02333
Supelco
Chlorotrimethylsilane
for gas chromatography
别名:
Chlorotrimethylsilane, Trimethylchlorosilane, Trimethylsilyl chloride, TMCS
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3SiCl
CAS号:
分子量:
108.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
酶委員會索引編號:
200-900-5
NACRES:
NA.05
蒸汽壓力
250 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
420 °C
效力
4868 mg/kg LD50, oral (Rat)
1530 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-46 % (v/v)
技術
gas chromatography (GC): suitable
bp
57 °C/1013 hPa
mp
-58 °C
轉變溫度
flash point -20 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
[Si](Cl)(C)(C)C
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI 密鑰
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
相关类别
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-18.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-28 °C - closed cup