Merck
92360
Sigma-Aldrich
三甲基氯硅烷
puriss., ≥99.0% (GC)
别名:
TMCS, Trimethylchlorosilane, 三甲基硅基氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3SiCl
CAS号:
分子量:
108.64
Beilstein:
1209232
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
3.7 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
100 mmHg ( 25 °C)
等級
puriss.
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
752 °F
expl. lim.
6.4 %
折射率
n20/D 1.387 (lit.)
bp
57 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
密度
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI 密鑰
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
三甲基氯硅烷是一种氯-有机硅烷化合物,主要用于甲硅烷基化反应。
應用
  • 氯三甲基硅烷可以作为氯化汞的无毒替代物,作为钐促进的烯丙基和& # 945;连二烯醇的环丙烷化活化剂。
  • 它可以与六甲基二硅氮烷结合使用,通过甲硅烷化形成三甲基甲硅烷基醚来保护醇。
  • 它用于聚砜的氯甲基化。
  • 它激活氢化锂,将其转化为羰基化合物还原甲硅烷化的氢化物源。
  • 氯三甲基硅烷/溴化锂形成了将醇转化为溴化物的有效试剂。
  • 氯三甲基硅烷/碘化钠在乙腈中是分解酯、内酯、氨基甲酸酯和醚的碘三甲基硅烷的更好替代物。它也可以用于将醇转化为碘化物。
  • 氯三甲基硅烷与硝酸银或硝酸铵形成有效的区域选择性硝化试剂,用于对芳基硼酸进行过硝化以形成相应的硝基芳烃。
  • 氯三甲基硅烷与亚硝酸钠或硝酸盐一起可用于脱肟反应。
其他說明
硅烷化试剂
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-18.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-28 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 4, 261-261 (2014)
ipso-Nitration of Arylboronic Acids with Chlorotrimethylsilane- Nitrate Salts
Prakash GKS, et al.
Organic Letters, 6(13), 2205-2207 (2004)
Chlorotrimethylsilane-sodium nitrite or nitrate. Efficient deoximating reagents for aldoximes and ketoximes.
Jong, Gun Lee and Ki, Hoon Kwak and Je, Pil Hwang
Tetrahedron Letters, 31(46), 6677-6680 (1990)
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
Use of organosilicon reagents as protective groups in organic synthesis.
Lalonde M & Chan TH.
Synthesis, 1985(09), 817-845 (1985)
商品
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs