Key Documents
1.01945
Supelco
Bromine
extra pure
别名:
Bromine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
159.81
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
酶委員會索引編號:
231-778-1
NACRES:
NA.21
蒸汽壓力
233 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
運動黏度
0.314 cSt(20 °C)
bp
58.8 °C/1013 hPa
mp
-7.3 °C
溶解度
35 g/L
密度
3.12 g/cm3 at 20 °C (liquid)
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/BrH/h1H/p-1
InChI 密鑰
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
一般說明
extra pure
應用
Bromine extra pure. CAS 7726-95-6, molar mass 159.81 g/mol.
分析報告
Assay (iodometric)≥ 99 %Identitypasses testIodine (I)≤ 0.002 %Organic bromine compoundspasses testNon volatile matter≤ 0.02 %
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2