主要文件
1.01515
Supelco
二乙基二硫代氨基甲酸银
for analysis EMSURE®,Reag. Ph Eur
别名:
二乙基二硫代氨基甲酸银
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H10AgNS2
CAS号:
分子量:
256.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
216-003-7
NACRES:
NA.05
agency
reag. Ph. Eur.
品質等級
產品線
EMSURE®
化驗
≥99 % ((DSC (differential scanning calorimetry)))
形狀
solid
pH值
5.0-6.5 ( in H2O, suspension)
mp
178-183 °C
體積密度
340 kg/m3
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCN(CC)C(=S)[S-].[Ag+]
InChI
1S/C5H11NS2.Ag/c1-3-6(4-2)5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
應用
  • 耐砷和去除土著嗜盐细菌,长椭圆盐单胞菌SEK2的潜力。:这项研究探索了二乙基二硫代氨基甲酸银在生物修复中的应用,特别是其在增强长椭圆盐单胞菌SEK2去除亚砷酸盐方面的作用。这项研究提供了对在环境清理工作中使用络合银化合物的潜力的见解,尤其是在传统方法可能失效的盐渍环境中。这些发现可能会对废水处理和环境可持续性实践产生重大影响(Tavoosi等人,2024年)。
  • 开发和使用一种创新的实验室方法来测量孟加拉国西部饮用水中的砷。:本文详细介绍了在一种新型分析方法中使用二乙基二硫代氨基甲酸银来测量饮用水中的痕量砷。这项发展不仅提高了砷检测的准确性和灵敏度,而且证明了二乙基二硫代氨基甲酸银在公共卫生监测中的关键作用,比传统测试方法有了显著改进(Frisbie等人,2005年)。
  • 食品中对有毒元素的分析方法。2.苏联关于重金属和砷测定的标准审查。:这篇综述讨论了各种方法,包括使用二乙基二硫代氨基甲酸银,用于分析食品中的有毒元素。文章强调了食品安全中严格质量控制的重要性以及先进化学试剂在确保食品工业中检测方法可靠性中的作用(Skurikhin,1989年)。
分析報告
纯度(DSC(差示扫描量热法)) ≥ 99 %
同一性(IR-光谱):通过测试
溶液的外观(吡啶溶液):通过测试
pH-值(水性混悬液):5.0 - 6.5
熔程(DSC(差示扫描量热法)):178 - 183 °C
比吸光系数 A 1%/1cm(As-络合物;525 nm;0.00033 %; 1 cm;吡啶): ≥ 1500
硝酸盐(NO₃): ≤ 0.01 %
干燥失重(105°C): ≤ 0.5 %
灵敏度(砷测定):通过测试
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1