主要文件
1.00931
Supelco
二乙醚
≥98% (GC), suitable for gas chromatography ECD and FID, SupraSolv®
别名:
乙醚, 醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2)2O
CAS号:
分子量:
74.12
Beilstein:
1696894
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
200-467-2
NACRES:
NA.03
bp:
34.6 °C (lit.)
产品名称
二乙醚, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
蒸汽密度
2.6 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
587 hPa ( 20 °C)
產品線
SupraSolv®
化驗
≥98% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
320 °F
效力
1215 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
36.5 %
技術
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -40 °C
密度
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
SupraSolv ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
其他說明
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法律資訊
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-40.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-40 °C - closed cup