Key Documents
1.00882
Supelco
正戊烷
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
别名:
戊烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3CH3
CAS号:
分子量:
72.15
Beilstein:
969132
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
酶委員會索引編號:
203-692-4
NACRES:
NA.03
蒸汽密度
2.48 (vs air)
品質等級
產品線
SupraSolv®
化驗
≥99.8% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
500 °F
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
~8.3 %
技術
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -48 °C (refers to pure substance)
溶解度
0.4 g/L
密度
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
SupraSolv® ECD和FID是专门为与ECD(电子捕获检测器)和FID(火焰电离检测器)结合使用的气相色谱开发的。SupraSolv®溶剂可提供最大的指定保留时间范围、清晰的基线和最小的信噪比,从而可提供可靠且可重复的分析结果。
从特殊馏分中回收,经过特定探测器的测试以确保高应用安全性。
應用
非常适合GC应用,包括残留和环境分析的敏感检测。
其他說明
欢迎探索各式各样的实验室安全配件和设备,以安全操作溶剂,在首次使用时就能获得较高的安全水平。
法律資訊
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-40.0 °F
閃點(°C)
-40 °C