推荐产品
用途
sufficient for 25 tests
品質等級
分析物功能類別
adsorbable organic halides (AOX)
技術
photometry: suitable
儲存溫度
15-25°C
一般說明
该AOX样品制备套件是®AOX比色测试试剂盒1.00675的必备配件。它含有样品制备所需的所有试剂和设备:
AOX-1、AOX-2、AOX-3和AOX-4试剂各一瓶
AOX-5试剂2瓶
AOX-6 试剂1瓶
1 把蓝色微型勺
25 根带塞的吸附柱
1把带刻度、带接头的 12-ml塑料注射器
更多信息可见于说明手册。
AOX-1、AOX-2、AOX-3和AOX-4试剂各一瓶
AOX-5试剂2瓶
AOX-6 试剂1瓶
1 把蓝色微型勺
25 根带塞的吸附柱
1把带刻度、带接头的 12-ml塑料注射器
更多信息可见于说明手册。
應用
- 对可吸附有机卤素分析的见解:影响水质评价的两个被忽视的因素。:该研究重点介绍了AOX样品制备装置在水中可吸附有机卤化物( AOX )分析中的应用。该研究强调了影响水质评价的两个关键因素,为环境化学家提供了有价值的见解(Yang et al., 2024)。
- 非均相类Fenton氧化对垃圾渗滤液生态毒理风险的削减。:本研究利用AOX样品制备装置来评估垃圾渗滤液中生态毒理学风险的降低。该研究证明了类芬顿氧化在减轻有害有机污染物方面的有效性(Hussain et al., 2023)。
- 次氯酸钠消毒海水养殖水体过程中磺胺甲恶唑消毒副产物的形成。:采用AOX样品制备装置分析了海水养殖水体中磺胺甲恶唑消毒副产物(DBP)的生成。该研究为制药污染物的环境影响提供了重要启示(Rong et al., 2018)。
- 17β-雌二醇作为不同水样消毒过程中Cl/Br-DBP的前体。:采用AOX样品制备装置研究了17β-雌二醇在水消毒过程中形成氯/溴消毒副产物(Cl / Br-DBP)的作用。该研究对于理解内分泌干扰物在水处理工艺中的健康影响至关重要(Shao et al., 2018)。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1