主要文件
1.00605
Supelco
溴试验
photometric, 0.020-10.00 mg/L (Br2), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
產品線
Spectroquant®
品質等級
特定分析物
bromine
測量範圍
0.020-10.00 mg/L (Br2)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (DPD)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:光度法, DPD 0.020 - 10.00 mg/l Br₂ Spectroquant®
Spectroquant® Bromine Reagent Test溴测试盒(试剂版)可准确测定水样和消毒液中的溴浓度。
方法原理:在弱酸性溶液中,游离溴与二丙基对苯二胺(DPD)反应形成紫红色染料,通过光度法测定染料含量。
该Spectroquant® Reagent试剂测试盒包含高度稳定的即用型试剂混合物,用于根据随附说明书所述流程进行分析。
我们所有的预装版(Cell)和试剂版(Reagent)测试盒都配备了独特的实时ID(二维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2