抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human, vertebrates, Saccharomyces cerevisiae
物種活性(以同源性預測)
yeast (based on 100% sequence homology)
製造商/商標名
Upstate®
技術
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
acetylation (Lys27)
基因資訊
human ... HIST1H3F(8968)
一般說明
组蛋白H3(UniProt:P61830)由酵母HHT1(也称为YBR010W,YBR0201,HHT2,SIN2,YNL031C,N2749)基因(基因ID:852295)编码。组蛋白H3是核小体的核心成分。核小体将DNA包裹并压缩到染色质中,从而限制了DNA进入需要DNA作为模板的细胞机制的可及性。组蛋白H3可以经历各种翻译后修饰,从而激活或抑制基因表达。组蛋白H3可以进行单甲基化,二甲基化或三甲基化。显示三甲基化的H3K27与无活性的基因启动子紧密相关,而单甲基化的H3K27与有活性的启动子相关。二甲基化的H3K27具有类似于H3K27的分布模式。组蛋白H3也可在Lys9、14、18、23、27和56位点发生乙酰化。组蛋白H3的乙酰化导致转录激活。组蛋白的乙酰化定义了染色质的开放性,因为乙酰化的组蛋白不能像脱乙酰化的组蛋白一样堆积在一起。H3K27ac作为重要的增强子标记,可以区分活性和平衡的增强子元件,与平均增强子近端基因相比,缺乏H3K27ac富集的增强子近端基因显示出较低的表达水平。结果表明,H3K27ac的量从最早的原核阶段到8细胞阶段逐渐下降,这与主要的胚胎基因组激活(EGA)相对应,然后从桑椹期开始伴随第一个细胞谱系规范重新乙酰化H3K27在IVF胚胎中。在果蝇中,H3K27ac在早期胚胎中以高水平存在,并在4小时后随着三甲基化H3K27水平的增加而下降。(参考文献:Creyghton, MP et al. ( ).Proc.Natl.Acad.Sci. USA 107(50); 21931-21936; Tie, F et al (2009).Dvelopment 136 (18); 3131-3141)。
特異性
识别赖氨酸27乙酰化的组蛋白H3。
免疫原
KLH缀合线性肽,对应于赖氨酸27乙酰化的人组蛋白H3 N-末端区域的11个氨基酸。
表位:Lys27
應用
ChIP-seq分析: 使用Magna ChIP HiSens试剂盒(目录号17-10460),2 µL抗乙酰化组蛋白H3(Lys27)抗体(目录号07-360),20 µL蛋白A/G珠和1e6交联 HeLa细胞染色质进行染色质免疫沉淀,然后使用磁珠进行DNA纯化。 使用标准规程从 Input 和 ChIP DNA 样品制备文库,带 Illumina 条形码适配器,并在 Illumina HiSeq 仪器上进行分析。在去除 TagDust(http://genome.gsc.riken.jp/osc/english/dataresource)标签后,使用 Bowtie(http://bowtie-bio.sourceforge.net/manual.shtml)映射了FastQ文件中的超过1400万次读取。使用 MACS(http://luelab.dfci.harvard.edu/MACS/)识别峰,并从BigWig和BED文件在UCSC Genome Browser(http://genome.ucsc.edu)中以自定义轨道的形式显示峰和读数。在07-360数据集中识别出的最高25%峰与HeLa S3的 ENCODE H3K27Ac BROAD组蛋白轨迹中识别出的峰有96%重叠。
抗乙酰化组蛋白H3(Lys27)抗体是兔多克隆抗体,用于检测在赖氨酸27处乙酰化的组蛋白H3。也称为抗H3K27ac,该抗体发表在同行评审的期刊上,并通过斑点印迹(DB)验证了特异性,并在ChIP、ChIP-seq、WB、DB、Mplex中进行了验证。
研究子类别
组蛋白
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
品質
通过蛋白质印迹法对用5 mM丁酸钠处理的HeLa细胞中的酸提取物进行评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:5,000稀释液在用5 mM丁酸钠处理的HeLa细胞的酸提取物中检测到乙酰基组蛋白H3(Lys27)。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:5,000稀释液在用5 mM丁酸钠处理的HeLa细胞的酸提取物中检测到乙酰基组蛋白H3(Lys27)。
標靶描述
17 kDa
外觀
含0.05%叠氮化钠和30%甘油的兔多克隆抗血清。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存2年。避免反复冻融。为了最大程度地回收产品,在融化后和取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。
分析報告
对照
用丁酸钠处理的HeLa细胞中酸提取的蛋白质
用丁酸钠处理的HeLa细胞中酸提取的蛋白质
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Aspirin upregulates expression of urokinase type plasminogen activator receptor (uPAR) gene in human colon cancer cells through AP1.
Biochemical and biophysical research communications null
A global change in RNA polymerase II pausing during the Drosophila midblastula transition.
eLife null
Nature communications, 9(1), 1622-1622 (2018-04-26)
Acute Myeloid Leukemia (AML) with MLL gene rearrangements demonstrate unique gene expression profiles driven by MLL-fusion proteins. Here, we identify the circadian clock transcription factor SHARP1 as a novel oncogenic target in MLL-AF6 AML, which has the worst prognosis among
Quantitative mass spectrometry of histones H3.2 and H3.3 in Suz12-deficient mouse embryonic stem cells reveals distinct, dynamic post-translational modifications at Lys-27 and Lys-36.
Molecular and Cellular Proteomics null
The Journal of endocrinology (2018-07-28)
Intrauterine or early postnatal high-fat diet (HFD) have substantial influences on adult offspring health; however, studies of HFD-induced maternal obesity on regulation of adult offspring bone formation are sparse. Here, we investigated the effects of HFD-induced maternal obesity on both