抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
Tetrahymena sp., human, eukaryotes
製造商/商標名
Upstate®
技術
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
acetylation (Lys5,Lys8,Lys 12,Lys16)
基因資訊
human ... H4C1(8359)
一般說明
组蛋白H4是参与真核细胞染色质结构的5种主要组蛋白之一。H4具有一个主要的球状结构域和一个长N末端的尾巴,其与核糖体核小体′串珠′结构体的结构有关。组蛋白H4的乙酰化发生在组蛋白尾部的几个不同的赖氨酸位置,并由称为组蛋白乙酰基转移酶(HATs)的酶家族完成。
特異性
乙酰化的组蛋白H4,来自四膜虫的乙酰化的组蛋白H2B,与来自HeLa细胞的乙酰化的组蛋白H2B发生弱交叉反应,可能与其他乙酰化的蛋白质发生交叉反应。
其他物种未经测试,但由于组蛋白H4保守性良好,因此预计会发生交叉反应。
免疫原
KLH-偶联的肽对应于a.a.四膜虫组蛋白H4[AGGAcKGGAcKGMGAcKVGAAcKRHS-C]的2-19,在赖氨酸5、8、12和16上乙酰化。
表位:氨基酸2-19
應用
使用抗乙酰基-组蛋白H4抗体(兔多克隆抗体)已在ChIP、WB、ICC中发表和验证,以检测乙酰基-组蛋白H4也称为H4组蛋白家族成员A,组蛋白1-H4a。
染色质免疫沉淀:
从2 X 106个血清刺激的HeLa细胞中取5-10 μL该批次含有乙酰化组蛋白H4的免疫沉淀转录活性染色质。
从2 X 106个血清刺激的HeLa细胞中取5-10 μL该批次含有乙酰化组蛋白H4的免疫沉淀转录活性染色质。
研究子类别
组蛋白
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
品質
通过蛋白质印迹法对用5 mM丁酸钠处理的HeLa细胞中的四膜虫大核或酸提取的蛋白质进行常规评估。
蛋白质印迹分析:
该批次的1:2000稀释液在用5 mM丁酸钠处理的HeLa细胞的酸提取蛋白中检测到乙酰化的组蛋白H4。丁酸钠是脱乙酰基酶的抑制剂,用于增强对乙酰化组蛋白H4的检测。
蛋白质印迹分析:
该批次的1:2000稀释液在用5 mM丁酸钠处理的HeLa细胞的酸提取蛋白中检测到乙酰化的组蛋白H4。丁酸钠是脱乙酰基酶的抑制剂,用于增强对乙酰化组蛋白H4的检测。
標靶描述
10 kDa
外觀
全抗血清,含0.05%叠氮化钠。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在-20°C条件下可稳定保存1年。
分装以避免反复冷冻和解冻。为了最大程度地回收产品,在融化后和取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。
分装以避免反复冷冻和解冻。为了最大程度地回收产品,在融化后和取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。
分析報告
对照
经TSA处理的Jurkat细胞。对于阴性对照,通过将上清液部分与60 μL鲑鱼精子DNA/蛋白A琼脂糖-50%浆液一起孵育,进行无抗体免疫沉淀。应制备转录未活化的DNA样品作为PCR的对照。
经TSA处理的Jurkat细胞。对于阴性对照,通过将上清液部分与60 μL鲑鱼精子DNA/蛋白A琼脂糖-50%浆液一起孵育,进行无抗体免疫沉淀。应制备转录未活化的DNA样品作为PCR的对照。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
The Polycomb Ezh2 methyltransferase regulates muscle gene expression and skeletal muscle differentiation.
Caretti, G; Di Padova, M; Micales, B; Lyons, GE; Sartorelli, V
Genes & Development null
E C Forsberg et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 97(26), 14494-14499 (2000-12-20)
We have defined the histone acetylation pattern of the endogenous murine beta-globin domain, which contains the erythroidspecific beta-globin genes. The beta-globin locus control region (LCR) and transcriptionally active promoters were enriched in acetylated histones in fetal liver relative to fetal
Ordered recruitment of histone acetyltransferases and the TRAP/Mediator complex to thyroid hormone-responsive promoters in vivo.
Sharma, D; Fondell, JD
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Mitotic partitioning and selective reorganization of tissue-specific transcription factors in progeny cells.
Zaidi, SK; Young, DW; Pockwinse, SM; Javed, A; Lian, JB; Stein, JL; van Wijnen, AJ; Stein, GS
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Promoter-specific p53-dependent histone acetylation following DNA damage.
Kaeser, MD; Iggo, RD
Oncogene null