主要文件
V-090
Supelco
Ubiquinol solution
1 mg/mL (0.1% BHT (w/v) and 0.1% TFA (v/v) in Ethanol), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C59H92O4
CAS号:
分子量:
865.36
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL (0.1% BHT (w/v) and 0.1% TFA (v/v) in Ethanol)
形式
single component solution
儲存溫度
−70°C
SMILES 字串
O(C)c1c(c(c(c(c1O)C\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)/C)/C)/C)/C)/C)/C)/C)/C)C)O)OC
InChI
1S/C59H92O4/c1-44(2)24-15-25-45(3)26-16-27-46(4)28-17-29-47(5)30-18-31-48(6)32-19-33-49(7)34-20-35-50(8)36-21-37-51(9)38-22-39-52(10)40-23-41-53(11)42-43-55-54(12)56(60)58(62-13)59(63-14)57(55)61/h24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,60-61H,15-23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43H2,1-14H3/b45-26+,46-28+,47-30+,48-32+,49-34+,50-36+,51-38+,52-40+,53-42+
InChI 密鑰
QNTNKSLOFHEFPK-UPTCCGCDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
55.4 °F - closed cup
閃點(°C)
13 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)