Merck
PHR1929
Supelco
辅酶Q10
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
辅酶 Q10, Q-10, 辅酶Q10, 辅酶Q50
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C59H90O4
CAS号:
分子量:
863.34
Beilstein:
1900141
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. U0020000
traceable to USP 1705301
API 家族
ubidecarenone
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 500 mg
應用
pharmaceutical
形式
neat
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
O=C(C(OC)=C1OC)C(C/C=C(C)/CC/C=C(CC/C=C(CC/C=C(CC/C=C(CC/C=C(CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)\C)\C)\C)\C)\C)=C(C)C1=O
InChI
1S/C59H90O4/c1-44(2)24-15-25-45(3)26-16-27-46(4)28-17-29-47(5)30-18-31-48(6)32-19-33-49(7)34-20-35-50(8)36-21-37-51(9)38-22-39-52(10)40-23-41-53(11)42-43-55-54(12)56(60)58(62-13)59(63-14)57(55)61/h24,26,28,30,32,34,36,38,40,42H,15-23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43H2,1-14H3/b45-26+,46-28+,47-30+,48-32+,49-34+,50-36+,51-38+,52-40+,53-42+
InChI 密鑰
ACTIUHUUMQJHFO-UPTCCGCDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。泛癸利酮是一种膳食补充剂,也是一种心血管药物,用于治疗心绞痛和充血性心力衰竭。其作用方式是通过正性肌力作用增加心脏的收缩力来改善心输出量。
應用
泛癸利酮可用作药物参考标准,用于通过该反相高效液相色谱技术对组合药物剂型中的分析物进行定量。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAB0979。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Method development and validation for the simultaneous estimation of lycopene and ubidecarenone by RP-HPLC in combined pharmaceutical dosage form
SVS, et al.
Journal of Drug Delivery and Therapeutics, 6(5), 46-51 (2016)