Merck
S-042
Supelco
水杨酸-d4标准液
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H2D4O3
CAS号:
分子量:
142.15
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
形狀
liquid
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(O)=O)c(O)c1[2H]
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D
InChI 密鑰
YGSDEFSMJLZEOE-RHQRLBAQSA-N
一般說明
适用于从临床和诊断测试到药物研究、植物化学测试和同位素稀释方法的众多 LC/MS 和 GC/MS 应用的内标物。水杨酸是阿司匹林的主要代谢产物,也是一种植物激素,在植物生长发育、光合作用、蒸腾作用、离子吸收和运输中起作用。
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)