Merck
M-171
Supelco
3-甲氧基酪胺盐酸盐标准液 盐酸盐
1.0 mg/mL in methanol (as free base), certified reference material, Cerilliant®
别名:
3-MT, 3-甲氧基-4-羟基苯乙胺, 4-(2-氨乙基)-2-甲氧基苯酚 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC6H3-4-(OH)CH2CH2NH2·HCl
CAS号:
分子量:
203.67
Beilstein:
3631283
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
形狀
liquid
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
clinical testing
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Cl-].[N+H3]CCc1cc(c(cc1)O)OC
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H
InChI 密鑰
AWRIOTVUTPLWLF-UHFFFAOYSA-N
一般說明
3-甲氧基酪胺是多巴胺的代谢产物,是一种儿茶酚胺,可作为多巴胺受体的神经递质和调节多种脑功能的神经激素。3-甲氧基酪胺水平可作为诊断嗜铬细胞瘤或副神经节瘤等神经内分泌肿瘤的生物标记物。该有证标准溶液适用于LC/MS在诊断性检测、内分泌学和临床化学中的应用。
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)