Merck
M-148
Supelco
(±)-甲氧基肾上腺素-D3盐酸盐标准液 盐酸盐 溶液
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
别名:
(±)-变肾上腺素-D3 HCl
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12D3NO3·HCl
分子量:
236.71
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
形狀
liquid
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol (as free base)
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
clinical testing
clinical testing
形式
single component solution
儲存溫度
−70°C
一般說明
肾上腺素的代谢产物—变肾上腺素的测定是诊断嗜铬细胞瘤和肾上腺髓质肿瘤等疾病的有用工具。该内标物适用于 LC-MS/MS 监测用于诊断检测、内分泌学或临床化学的血浆或尿液中的变肾上腺素水平。
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号GTIN
M-148-1ML4061833986097