主要文件
C-128
Supelco
卡马西平-10,11-环氧化物-13C6 溶液
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6C9H12N2O2
分子量:
258.22
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
形狀
liquid
特點
(Snap-N-Spike®)
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
clinical testing
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
一般說明
这种稳定标记的内标物适用于疼痛处方监测、临床毒理学、治疗药物监测或尿液药物测试等应用中卡马西平水平或同位素稀释分析法的GC/MS或LC/MS定量测定。卡马西平10,11-环氧化物是卡马西平的主要活性代谢产物,卡马西平是一种抗惊厥和稳定情绪的药物,主要用于癫痫和神经性疼痛的治疗。
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)