Merck
B-094
Supelco
白消安 溶液
1 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14O6S2
CAS号:
分子量:
246.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
形狀
liquid
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL in acetonitrile
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[S](=O)(=O)(OCCCCO[S](=O)(=O)C)C
InChI
1S/C6H14O6S2/c1-13(7,8)11-5-3-4-6-12-14(2,9)10/h3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
COVZYZSDYWQREU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
42.8 °F
閃點(°C)
6 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)