主要文件
900121O
Avanti
Prostaglandin F2α
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
PGF2α
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H34O5
CAS号:
分子量:
354.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
oil
包裝
package of 1 × 1 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
neutral glycerides
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900121O-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
900121O-1MG4061842039913