化驗
>99% (TLC)
形狀
solution
包裝
package of 1 × 1 mg
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand
濃度
1 mg/mL in methyl acetate
脂質類型
neutral lipids
neutral glycerides
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
包裝
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (900118K-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
8.6 °F
閃點(°C)
-13 °C