包裝
pkg of 1 × 2 mL (880126C-50mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (880126C-25mg)
pkg of 1 × 4 mL (880126C-100mg)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand 880126C
濃度
10 mg/mL (880126C-25mg)
25 mg/mL (880126C-100mg)
25 mg/mL (880126C-50mg)
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\NC(CCN(C(C=C1)=O)C1=O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C
InChI
1S/C53H94N3O57P.24C2H4.CH4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-51(60)66-45-47(71-52(61)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)46-70-114(63,64)69-42-39-55-53(62)65-43-44-68-73-75-77-79-81-83-85-87-89-91-93-95-97-99-101-103-105-107-109-11
InChI 密鑰
UJDWJEOGCPUOPU-VLQWDYIFSA-M
一般說明
應用
- 制备中性脂质体
- 制备免疫脂质体
- 与P5肽偶联以改善肽插入脂质体的能力
生化/生理作用
包裝
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
880126C-100MG | 4061837668258 |
880126C-25MG | 4061837668265 |
880126C-50MG | 4061837668272 |