Key Documents
870870P
Avanti
C4:0L-carnitine (HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
Butanoyl L-carnitine (HCl salt)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H22ClNO4
分子量:
267.75
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.79
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 x 5 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
應用
Cancer Research
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870870P-5MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3