Merck
870325P
Avanti
C14:0 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
Myristoyl L-carnitine-d9
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H32D9NO4
分子量:
380.61
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.28
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1x1 mg (870325P-1MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
應用
Lipidomics
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870325P-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)