Merck
870312P
Avanti
16:0 DGS
Avanti Research - A Croda Brand 870312P, powder
别名:
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-succinate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C39H72O8
分子量:
668.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 25 mg (870312P-25mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand 870312P
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@](COC(CCC(O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H72O8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-37(42)45-33-35(34-46-38(43)32-31-36(40)41)47-39(44)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h35H,3-34H2,1-2H3,(H,40,41)/t35-/m1/s1
InChI 密鑰
GNENAKXIVCYCIZ-PGUFJCEWSA-N
應用
16:0 DGS may be used in the liposomes preparation.
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870312P-25mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)