840500C
Avanti
16:0-22:6 PG
1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
别名:
1-hexadecanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(16:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
About This Item
推荐产品
化驗
>99% (TLC)
形狀
liquid
包裝
pkg of 1 × 2.5 mL (840500C-25mg)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand 840500C
濃度
10 mg/mL (840500C-25mg)
脂質類型
phospholipids
cardiolipins
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C44H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-24-26-28-30-32-34-36-44(48)54-42(40-53-55(49,50)52-38-41(46)37-45)39-51-43(47)35-33-31-29-27-25-23-16-14-12-10-8-6-4-2;/h5,7,11,13,17-18,20-21,24,26,30,32,41-42,45-46H,3-4,6,8-10,12,14-16,19,22-23,25,27-29,31,33-40H2,1-2H3,(H,49,50);/q;+1/p-1/b7-5-,13-11-,18-17-,21-20-,26-24-,32-30-;/t41?,42-;/m1./s1
InChI 密鑰
PPLIUYJYDZUMAR-DDKPFXSLSA-M
一般說明
生化/生理作用
包裝
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
水污染物質分類(WGK)
WGK 3