化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand
包裝
pkg of (pkg of 1 X 1 mg (860437P-1MG))
脂質類型
sphingolipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@H]1[C@@H](OC[C@H](N)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H47NO7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(27)18(25)17-31-24-23(30)22(29)21(28)20(16-26)32-24/h14-15,18-24,26-30H,2-13,16-17,25H2,1H3/b15-14+/t18-,19+,20+,21-,22-,23+,24-/m0/s1
InChI 密鑰
HHJTWTPUPVQKNA-SAEUUFITSA-N
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860437P-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3