Merck
860393P
Avanti
16:0-d31-16:0 PC
Avanti Research - A Croda Brand, powder
别名:
1-Palmitoyl-d31-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C40H49NO8PD31
CAS号:
分子量:
765.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 10 mg (860393P-10MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])
一般說明
1-Palmitoyl-d31-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (16:0-d31-16:0 PC) is a deuterated phosphocholine, wherein all the 31 protons of 1- palmitoyl are replaced by deuterium.
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860393P-10MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)