Merck
860132P
Avanti
GM3 Sphingosine (d18:1)
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
GM3 Ganglioside (Neu5Aca2,3Galb1,4Glcb-Sphingosine(d18:1))
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C41H74N2O20
CAS号:
分子量:
915.03
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.79
生物源
synthetic
化驗
>99 (TLC)
形狀
powder
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
sphingolipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@@H]1[C@H](O[C@@]2(C[C@H](O)[C@H]([C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)O2)NC(C)=O)C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3C(O)[C@@H](O)[C@H](OC[C@@H]([C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)N)O[C@@H]3CO)O[C@@H]1CO
應用
Lipids research
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)