主要文件
860130P
Avanti
GM1 Sphingosine (d18:1)
from synthetic
别名:
GM1 Ganglioside (Galb1,3GalNAcb1,4(Neu5Aca2,3)Galb1,4Glcb-Sphingosine(d18:1))
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C55H97N3O30
分子量:
1280.36
分類程式碼代碼:
12352211
生物源
synthetic
化驗
≥99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (860130P-1MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
sphingolipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@@H](N)CO[C@@H]1OC(CO)[C@@H](O[C@@H]2OC(CO)[C@H](O[C@@H]3OC(CO)[C@H](O)C(O[C@@H]4OC(CO)[C@H](O)C(O)C4O)C3NC(C)=O)C(O[C@@]3(CC(O)[C@@H](NC(C)=O)C(O3)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O)C2O)C(O)C1O
應用
Lipids research
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860130P-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)