Merck
841148P
Avanti
大豆磷脂酰甘油
Avanti Research - A Croda Brand 841148P, powder
别名:
L-α-磷脂酰甘油(大豆,钠盐)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 25 mg (841148P-25mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand 841148P
脂質類型
phosphoglycerides
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C40H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-40(44)50-38(36-49-51(45,46)48-34-37(42)33-41)35-47-39(43)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,37-38,41-42H,3-10,12,14-16,19-36H2,1-2H3,(H,45,46);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-;/t37?,38-;/m1./s1
InChI 密鑰
JBOGSUDWCXWRFD-YBBFZHODSA-M
一般說明
大豆磷脂酰甘油是一种磷脂酰甘油(PG)混合物,含有较高比例的多不饱和脂肪酸。
應用
大豆PG或 L-α-磷脂酰甘油(大豆,钠盐)可用于:
  • 通过对比经典蛋白质和脂质覆盖分析(CPLO)和改良PLO(MPLO),研究磷脂酰甘油(PG)和重组蛋白AtROP6(Rho样GTP酶)的相互作用
  • 通过脂质体沉淀试验、微量热泳动法(MST)、ROP6活性检测和PG含量分析,研究PG在拟南芥ROP6 GTP酶激活中的作用
  • 在脂质体中研究其对小鼠角质形成细胞增殖的影响
生化/生理作用
大豆磷脂酰甘油(PG)可有效防止角质形成细胞增殖。因此可用于治疗角质形成细胞增生。
包裝
5 mL透明玻璃密封安瓿(841148P-25mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3
Ding Xie et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 366(1), 1-8 (2018-04-27)
We have previously shown that phosphatidylglycerol (PG) regulates the function of keratinocytes, the predominant cells that compose the epidermis, inhibiting the proliferation of rapidly dividing keratinocytes. In particular, soy PG, a PG mixture with a high proportion of polyunsaturated fatty