主要文件
860091W
Avanti
C18:0 GD1a (d18:1/18:0)
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
C18:0 disialoganglioside-GD1a (d18:1/18:0, diammonium salt)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C84H154N6O39
分子量:
1872.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
methanol solution
包裝
ampule of 1 × 1 mL
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
sphingolipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C (−15°C to −25°C)
包裝
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860091W-100UG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F
閃點(°C)
9.7 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)