主要文件
857144C
Avanti
18:1 BMP-d5 (2R, 2′R/S)
别名:
sn-(1-oleoyl-2-hydroxy)-glycerol-3-phospho-rac-3′-(1′-oleoyl-2′-hydroxy)-glycerol(d5) (ammonium salt)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C42H77D5NO10P
分子量:
797.11
分類程式碼代碼:
12352211
生物源
synthetic
化驗
≥99% (TLC)
形狀
chloroform solution
包裝
pkg of 1 × 1 mg (857144C-1MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
phospholipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[NH4+].[2H]C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C([2H])(O)C([2H])([2H])OP([O-])(=O)OC[C@H](O)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
應用
Lipids research
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857144C-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)