化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 x 1 mg (810393P-1MG)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質類型
bile acids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(N[C@H](C([O-])=O)CCCCNC(CCCC[C@@]5([H])[C@@]6([H])NC(N[C@@]6([H])CS5)=O)=O)=O.[NH4+]
InChI
1S/C40H66N4O8S.H3N/c1-22(25-12-13-26-35-27(20-32(47)40(25,26)3)39(2)16-15-24(45)18-23(39)19-30(35)46)11-14-34(49)42-28(37(50)51)8-6-7-17-41-33(48)10-5-4-9-31-36-29(21-53-31)43-38(52)44-36;/h22-32,35-36,45-47H,4-21H2,1-3H3,(H,41,48)(H,42,49)(H,50,51)(H2,43
InChI 密鑰
QZEAXWRIBXAWIF-HEGABJNVSA-N
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810393P-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3