Merck
700324P
Avanti
Cholic acid 7-sulfate disodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
Cholic acid 7-sulfate disodium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H38Na2O8S
分子量:
532.60
分類程式碼代碼:
12161700
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
品質等級
形狀
powder
包裝
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 5 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
bile acids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700324-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700324-5MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)