生物源
synthetic
描述
Technique(s): bile acids
化驗
≥99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 5 mg (700360P-5MG)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質類型
bile acids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCC([O-])=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C26H43NO8S.2Na/c1-15(4-7-22(29)27-14-23(30)31)18-5-6-19-24-20(9-11-26(18,19)3)25(2)10-8-17(35-36(32,33)34)12-16(25)13-21(24)28;;/h15-21,24,28H,4-14H2,1-3H3,(H,27,29)(H,30,31)(H,32,33,34);;/q;2*+1/p-2/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,24+,25+,26-;;/m1../s1
InChI 密鑰
MJXWPLXHDUSUKI-KZRRTRIISA-L
應用
lipids research
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700360P-5MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3