主要文件
Z767891
Square flask carriers for RCT and RET magnetic stirrers
without handles
别名:
Heating blocks, reaction blocks, synthesis blocks
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.72
製造商/商標名
IKA 0025000832
長度 × 寬度
160 mm × 160 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
H 135.10 Square, flat bottom carrier without handle for holding up to four of the H 135.10x series blocks. Compatable with various IKA® magnetic stirrers.
法律資訊
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z767891-1EA4061832775302