主要文件
Z742289
myGel Mini Gel Casting Stand
for 10.5 x 6 cm gels
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105300
NACRES:
NC.01
描述
comb position; 22 and 12 teeth; includes one of each
製造商/商標名
Benchmark Scientific E1101-CS1
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
includes two trays and two combs(22/12 teeth)
法律資訊
myGel is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z742289-1EA4061826162910