主要文件
Z675423
Replacement mesh inserts for mini-sieve micro sieve set
set of 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NB.35
包裝
set of 1
製造商/商標名
Bel-Art F37846-0000
相关类别
一般說明
Replacement mesh screens for Mini-Sieve micro sieve set. One each 25, 35, 45, 60, 80, 120, 170 and 230 standard mesh screens.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
Particle size conversion table from our Lab Basics Technical Library
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z675423-1SET4061833582039