主要文件
Z611190
Hirschmann® melting point determination tubes
capillary tubes, L × I.D. × O.D. 80 mm × 0.8 mm × 1 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41112203
NACRES:
NB.79
包裝
pack of 1000 ea
製造商/商標名
Hirschmann 9211080
長度 × 內徑 × 外徑
80 mm × 0.8 mm × 1 mm
管直徑
0.8 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)