主要文件
Z623997
Hirschmann® capillary tube
both ends open, outside L × diam. 120 mm × 1.35 mm, pkg of 1000 ea 4x250 packs
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
包裝
pack of 1000 ea (4 boxes of 250)
pkg of 1000 ea 4x250 packs
製造商/商標名
Hirschmann 9201312
存貨情形
available only in EU
內徑
0.95 mm
outside L × diam.
120 mm × 1.35 mm
管直徑
0.95 mm
法律資訊
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z623997-1000EA