主要文件
Z421936
Sigma-Aldrich
Aldrich® triple-coil condenser
single stack, joint: SJ 75/50
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
接合處
joint: SJ75/50
總高度
610 mm
表面積
3650 cm2
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Efficient, high-volume condensation for large system applications. Large surface area provides efficient condensation of refluxing liquids with reduced risk of flooding. For use with flasks up to 72 L. Coil surface area: 1230 cm2; height: 440 mm; O.D.: 60 mm.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z421936-1EA4061823309219