主要文件
Z116645
Sigma-Aldrich
Aldrich® gas-condensing bottle
with Luer lock
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.51
材料
cap (Luer lock)
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
容量
150 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
With stopcock, graduated, holds 150 mL of liquefied gas.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)