主要文件
Z413399
Sigma-Aldrich
Aldrich® standard distilling head
Jacketed, Overall H 490 mm, Joints: ST/NS 24/40 (3)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104812
NACRES:
NB.43
接合處
thermometer joint ST/NS10/30
Joints: ST/NS24/40 (3)
總高度
490 mm
浸没深度
75 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Has two 4 mm glass stopcocks, PTFE 0-3 mm metering valve.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z413399-1EA4061832131993