Key Documents
Z516333
Sigma-Aldrich
Multi-purpose distillation head
Overall H 230 mm, joint: ST/NS 14/20
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104812
NACRES:
NB.43
接合處
joint: ST/NS14/20
外徑
28 mm
總高度
230 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
With vacuum take-off and anti-splash design. Useful as a concentrator, condenser, reflux head, or addition funnel. 4 mm PTFE stopcock.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)