Merck
Z403075
Sigma-Aldrich
Büchi® receiving flask
capacity 2,000 mL, glass
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
glass
round bottom
single-neck
接合處
joint SJ35/20
無菌
non-sterile
特點
closure type Standard Taper Joint
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Büchi 00426
容量
2,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
These fit all Rotavapor models.
法律資訊
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z403075-1EA4061826660379