主要文件
Z740600
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 150 mL, volume 20-140 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121803
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
特點
subdivision 20 mL
包裝
pkg of 12 ea
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
體積測量範圍
20-140 mL
容量
150 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
其他說明
Browse all glass beakers
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)