主要文件
Z310794
Volac® mini-volumetric flask
volume 2 mL, accuracy: ±0.025 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
接合處
joint ST/NS neck7/16
描述
Class A
無菌
non-sterile
特點
class A
closure type PP Stopper
包裝
pkg of 5 ea
製造商/商標名
Poulton & Graf
存貨情形
not available in USA and Canada
體積測量範圍
2 mL, accuracy: ±0.025 mL
容量
2 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
The trapezoidal shape provides a larger base for more stability. Each Volac flask comes complete with a 7/16 PP stopper and is individually calibrated and printed tested for accuracy (Does not contain a works certificate).
法律資訊
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z310794-1PAK4061833578988