主要文件
SYNF650010C
Synthware Hirsch micro funnel
capacity 7 mL, disc O.D. 10 mm, stem O.D. 7 mm
别名:
Synthware F650010C, filter micro funnel
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.51
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
F650010C
容量
7 mL
盤外徑
10 mm
盤直徑
10 mm
閥桿外徑
7 mm
相关类别
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)