主要文件
Z308846
Quickfit® conical flasks
capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32
别名:
FE250/4
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
conical flask
flat bottom
接合處
joint: ST/NS29/32
無菌
non-sterile
特點
closure type Standard Taper Joint
without cap
包裝
case of 5
製造商/商標名
Quickfit FE250/4
存貨情形
not available in USA and Canada
容量
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
With ground-glass socket for general use. Not suitable for vacuum use.
法律資訊
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)