主要文件
Z243914
Supelco
Aldrich® TLC 展开水槽,柱形
glass tank, O.D. × H 6.5 cm × 21.0 cm
别名:
Cylindrical TLC tank
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NC.07
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
外徑 × 高度
6.5 cm × 21.0 cm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
可用作染色室。用玻璃制成,有盖。紧凑的尺寸可获得良好的平板能见度和最少的溶剂消耗。
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
更換零件
产品编号
说明
价格
相關產品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z243914-1EA4061838553270
Z243914-3EA4061833633458