主要文件
Z291994
Supelco
WISP 96 孔 8×40mm 自动进样器样品瓶
volume 1 mL, clear glass vial, pkg of 250 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
clear glass vial
low-density polyethylene closure
特點
closure type polyethylene cap
包裝
pkg of 250 ea
外徑 × 高度
8 mm × 40 mm
容積
1 mL
接頭
plug for 8 mm
一般說明
,容量 1mL。由透明硼硅酸盐玻璃构成。样品瓶附带 LDPE 压塞瓶盖。
法律資訊
WISP is a trademark of Waters
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z291994-5X1PAK
Z291994-1PAK4061832326627
Z291994-4X1PAK
Z291994-5PAK